Documentos Principais
ENAH961CD82F
Enamine
3-bromo-2,4-dichloro-6-iodoaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
366.81
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2,4-dichloro-6-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H3BrCl2IN/c7-4-2(8)1-3(10)6(11)5(4)9/h1H,11H2
chave InChI
CXKDZDOLTBWLHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721240
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27721240
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)