Documentos Principais
ENAH961CD660
Enamine
tert-butyl N-[(2-hydroxy-1-methylcyclopentyl)methyl]carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.32
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((2-hydroxy-1-methylcyclopentyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-12(4)7-5-6-9(12)14/h9,14H,5-8H2,1-4H3,(H,13,15)
chave InChI
VRWWPTQHAKDVCC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27687534
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27687534
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)