Documentos Principais
ENAH961CD5D9
Enamine
2-(4-methanesulfonylpiperazin-1-yl)propanamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.31
Número MDL:
Iupac Name
2-[4-(methylsulfonyl)-1-piperazinyl]propanamide
Inchi Code
1S/C8H17N3O3S/c1-7(8(9)12)10-3-5-11(6-4-10)15(2,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,9,12)
chave InChI
ODISRTSVONCVCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4242033
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4242033
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)