Documentos Principais
ENAH961CD54E
Enamine
5,6,7,8-tetrahydroisoquinolin-8-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
pf
70-72
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-8-isoquinolinol
Inchi Code
1S/C9H11NO/c11-9-3-1-2-7-4-5-10-6-8(7)9/h4-6,9,11H,1-3H2
chave InChI
UWXHNUMFKYNDOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4999460
Melting Point
70-72
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4999460
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)