Documentos Principais
ENAH961CD4D0
Enamine
[4-(2-fluorophenoxy)phenyl]methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.23
Número MDL:
Iupac Name
[4-(2-fluorophenoxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C13H11FO2/c14-12-3-1-2-4-13(12)16-11-7-5-10(9-15)6-8-11/h1-8,15H,9H2
chave InChI
OSONGMZAQFAPES-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10165951
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10165951
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)