Documentos Principais
ENAH961CD40E
Enamine
1-ethynyl-1-(methylsulfanyl)cyclopropane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
112.2
Número MDL:
Iupac Name
(1-ethynylcyclopropyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C6H8S/c1-3-6(7-2)4-5-6/h1H,4-5H2,2H3
chave InChI
CLWMJIMPXKPCJT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27737153
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27737153
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)