Documentos Principais
ENAH961CD38E
Enamine
4-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
266.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13ClFNO.ClH/c12-8-1-2-9(10(13)7-8)11(15)3-5-14-6-4-11;/h1-2,7,14-15H,3-6H2;1H
chave InChI
PEEDYLSBDJHHLR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27745489
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27745489
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)