Documentos Principais
ENAH95E740E6
Enamine
3-cyclohexyl-N-methylaniline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
225.76
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-cyclohexyl-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N.ClH/c1-14-13-9-5-8-12(10-13)11-6-3-2-4-7-11;/h5,8-11,14H,2-4,6-7H2,1H3;1H
chave InChI
IEROSEFGCMAHHF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147549
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27147549
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)