Documentos Principais
ENAH95E73F91
Enamine
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-2-14-8-3-4-9(11(12)13)7(5-8)6-10/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
FKHDQGBZQJRJNV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2716385
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)