Documentos Principais
ENAH95E73F49
Enamine
1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazole-3-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)-1H-pyrazole-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7F2N3O2S/c6-4(7)3-10-2-1-5(9-10)13(8,11)12/h1-2,4H,3H2,(H2,8,11,12)
chave InChI
WFAILBAOKKZWOB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435173
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435173
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)