Documentos Principais
ENAH95E73F1A
Enamine
1-aminopropane-2-sulfonyl fluoride hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.63
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-aminopropane-2-sulfonyl fluoride hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H8FNO2S.ClH/c1-3(2-5)8(4,6)7;/h3H,2,5H2,1H3;1H
chave InChI
HPXUUESHNXFART-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158461
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27158461
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)