Documentos Principais
ENAH95E73EC7
Enamine
3-ethyl-1-phenylpiperazine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
263.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-ethyl-1-phenylpiperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.2ClH/c1-2-11-10-14(9-8-13-11)12-6-4-3-5-7-12;;/h3-7,11,13H,2,8-10H2,1H3;2*1H
chave InChI
QXZHTXFXPWDYEU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149654
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149654
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)