Documentos Principais
ENAH95E73C43
Enamine
5-amino-2-ethylbenzonitrile hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.65
Número MDL:
Iupac Name
5-amino-2-ethylbenzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N2.ClH/c1-2-7-3-4-9(11)5-8(7)6-10;/h3-5H,2,11H2,1H3;1H
chave InChI
HAOWKLUSHZFUAS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27122323
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27122323
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)