Documentos Principais
ENAH95E73AFA
Enamine
2-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
225.64
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(3,4,5-trifluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-9(2,13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5;/h3-4H,13H2,1-2H3;1H
chave InChI
BDUBJQHMTQTTRB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148764
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27148764
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)