Documentos Principais
ENAH95E73A1B
Enamine
3-amino-5-methylbenzonitrile hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.63
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-amino-5-methylbenzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8N2.ClH/c1-6-2-7(5-9)4-8(10)3-6;/h2-4H,10H2,1H3;1H
chave InChI
PYODOKSPCJJRNY-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126463
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27126463
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)