Documentos Principais
ENAH95E739CC
Enamine
1-[(1S,2R,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.73
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
((1S,2R,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8;/h7-9H,3-6,11H2,1-2H3;1H/t7-,8-,9-;/m0./s1
chave InChI
PMMGXFBQBJUPIY-YWUTZLAHSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151428
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27151428
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)