Documentos Principais
ENAH95E737F5
Enamine
3-(thiophen-2-yl)oxetan-3-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.68
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(2-thienyl)-3-oxetanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9NOS.ClH/c8-7(4-9-5-7)6-2-1-3-10-6;/h1-3H,4-5,8H2;1H
chave InChI
OTEYHTRVNJSZHE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7702887
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7702887
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)