Documentos Principais
ENAH95E7378F
Enamine
1-(3-chloro-5-methylphenyl)ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.62
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-chloro-5-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c1-6-3-8(7(2)11)5-9(10)4-6/h3-5H,1-2H3
chave InChI
MXOVFHVTKQDYHA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2967112
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2967112
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)