Documentos Principais
ENAH95E73472
Enamine
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.21
Número MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-5-8(9(12)13)10-6(2)11(5)7-3-4-7/h7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
FRWQZRSZILFMJW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27101657
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27101657
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)