Documentos Principais
ENAH95E73461
Enamine
2-{2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl}acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
239-244
Iupac Name
(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-7-8(6-10(13)14)12-5-3-2-4-9(12)11-7/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
CPGQJEFOEJTDBQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2685101
Melting Point
239-244
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2685101
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)