Documentos Principais
ENAH95E72ECC
Enamine
3-bromo-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.04
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-4-5(8)3-6(9)7(10-4)11-2/h3H,1-2H3
chave InChI
MHZKQBVOLATRLZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23906391
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23906391
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)