Documentos Principais
ENAH95E72E54
Enamine
4-iodo-5-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
259.05
Número MDL:
Iupac Name
4-iodo-5-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6IN3/c1-4-2-9-7-5(6(4)8)3-10-11-7/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
chave InChI
VMWWEASUDFBAME-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3209655
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3209655
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)