Documentos Principais
ENAH95E72E32
Enamine
1-[(5-bromo-2-ethoxyphenyl)methyl]piperazine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
372.13
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-ethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19BrN2O.2ClH/c1-2-17-13-4-3-12(14)9-11(13)10-16-7-5-15-6-8-16;;/h3-4,9,15H,2,5-8,10H2,1H3;2*1H
chave InChI
ZDIZLLOWWJFWEC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27122226
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27122226
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)