Documentos Principais
ENAH95E72B7C
Enamine
4-(2-amino-1,1-difluoroethyl)benzoic acid hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
237.63
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-amino-1,1-difluoroethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO2.ClH/c10-9(11,5-12)7-3-1-6(2-4-7)8(13)14;/h1-4H,5,12H2,(H,13,14);1H
chave InChI
LXHHUICJKDQUKW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118150
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27118150
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)