Documentos Principais
ENAH95E72A8B
Enamine
N-[4-(4-methylpiperidin-1-yl)phenyl]propanamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
246.35
Número MDL:
Iupac Name
N-[4-(4-methyl-1-piperidinyl)phenyl]propanamide
Inchi Code
1S/C15H22N2O/c1-3-15(18)16-13-4-6-14(7-5-13)17-10-8-12(2)9-11-17/h4-7,12H,3,8-11H2,1-2H3,(H,16,18)
chave InChI
NEGGFIVADCVCCU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722586
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6722586
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)