Documentos Principais
ENAH95E728B1
Enamine
2-ethoxy-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-ethoxy-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-2-9-6-7-3-5(4-8)10-6/h3-4H,2H2,1H3
chave InChI
OMUBNKUNEFRWQE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176008
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176008
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)