Documentos Principais
ENAH95E7284E
Enamine
N-(1,8-dibromoisoquinolin-3-yl)acetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
344.01
Número MDL:
Iupac Name
N-(1,8-dibromoisoquinolin-3-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H8Br2N2O/c1-6(16)14-9-5-7-3-2-4-8(12)10(7)11(13)15-9/h2-5H,1H3,(H,14,15,16)
chave InChI
LQAMSKQPKWSYGX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536195
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536195
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)