Documentos Principais
ENAH95E7272D
Enamine
rac-methyl (2R,3R)-2-amino-4,4-difluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.62
Iupac Name
methyl (2S,3S)-2-amino-4,4-difluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO3.ClH/c1-6(11,5(7)8)3(9)4(10)12-2;/h3,5,11H,9H2,1-2H3;1H/t3-,6+;/m1./s1
chave InChI
NVRRUOSYRXIJFJ-QEUBVXLQSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427687
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427687
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)