Documentos Principais
ENAH95E72415
Enamine
methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)but-3-ynoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.1
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)but-3-ynoate
Inchi Code
1S/C6H5F3O3/c1-3-5(11,4(10)12-2)6(7,8)9/h1,11H,2H3
chave InChI
BSJCWEMJCUIAEM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573241
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26573241
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)