Documentos Principais
ENAH9453E328
Enamine
2-chloro-3-isothiocyanato-6-methylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-chloro-3-isothiocyanato-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2S/c1-5-2-3-6(9-4-11)7(8)10-5/h2-3H,1H3
chave InChI
HPNYYWNZDHENPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25091588
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25091588
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)