Documentos Principais
ENAH9453E006
Enamine
1-(5-chloro-2-fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
222.09
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-chloro-2-fluorophenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9ClFN.ClH/c10-6-1-2-8(11)7(5-6)9(12)3-4-9;/h1-2,5H,3-4,12H2;1H
chave InChI
IIMJBDPHHUCOIH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26982547
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26982547
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)