Documentos Principais
ENAH9453DFBB
Enamine
1-[5-(4-phenylpiperazine-1-carbonyl)furan-2-yl]methanamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
358.27
Número MDL:
Iupac Name
(5-(aminomethyl)furan-2-yl)(4-phenylpiperazin-1-yl)methanone dihydrochloride
Inchi Code
1S/C16H19N3O2.2ClH/c17-12-14-6-7-15(21-14)16(20)19-10-8-18(9-11-19)13-4-2-1-3-5-13;;/h1-7H,8-12,17H2;2*1H
chave InChI
ODZCQMYEUAGFFL-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6557189
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6557189
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)