Documentos Principais
ENAH9453DEF1
Enamine
2-acetyl-4-methylbenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
pf
56-58
Iupac Name
2-acetyl-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-7-3-4-9(6-11)10(5-7)8(2)12/h3-6H,1-2H3
chave InChI
OTODHJFFVDLTTB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7898753
Melting Point
56-58
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7898753
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)