Documentos Principais
ENAH9453D717
Enamine
8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
183.25
Número MDL:
Iupac Name
8-azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c12-9(13)8-7-10(5-6-11-8)3-1-2-4-10/h8,11H,1-7H2,(H,12,13)
chave InChI
IZNGGFJHSRDFDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26893166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26893166
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)