Documentos Principais
ENAH9453D6BD
Enamine
2-oxo-3-phenylbutanamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.2
Número MDL:
pf
114-116
Iupac Name
2-oxo-3-phenylbutanamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-7(9(12)10(11)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H2,11,13)
chave InChI
IFXYUXOHWBOFPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2585722
Melting Point
114-116
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2585722
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)