Documentos Principais
ENAH9453D674
Enamine
ethyl 4-(carboxy)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.66
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(chlorocarbonyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H13ClN2O3/c1-2-14-8(13)11-5-3-10(4-6-11)7(9)12/h2-6H2,1H3
chave InChI
GGOLVOARSIMXMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976259
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976259
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)