Documentos Principais
ENAH9453D601
Enamine
1-cyclopentyl-4-ethynyl-1H-pyrazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
160.22
Número MDL:
Iupac Name
1-cyclopentyl-4-ethynyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-2-9-7-11-12(8-9)10-5-3-4-6-10/h1,7-8,10H,3-6H2
chave InChI
PXWJMDYNSIWHNN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22173242
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22173242
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)