Documentos Principais
ENAH9453D5C6
Enamine
1-bromo-3-[(2,2-difluoroethenyl)oxy]benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.03
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3-((2,2-difluorovinyl)oxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O/c9-6-2-1-3-7(4-6)12-5-8(10)11/h1-5H
chave InChI
VSSKSUDQWWFJEM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623970
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623970
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)