Documentos Principais
ENAH9453D577
Enamine
1,4-dimethoxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.27
Número MDL:
pf
68-69
Iupac Name
1,4-dimethoxy-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-15-12-7-9(8-14)13(16-2)11-6-4-3-5-10(11)12/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
REFMYLDWAFTVEH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11724760
Melting Point
68-69
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11724760
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)