Documentos Principais
ENAH9453D400
Enamine
{4-methyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
127.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(4-methyl-2-azabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-6-2-7(3-6,5-9)8-4-6/h8-9H,2-5H2,1H3
chave InChI
ZPRYQRLMWOROKJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6389743
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6389743
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)