Documentos Principais
ENAH9453D342
Enamine
4-ethynyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-ethynyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
Inchi Code
1S/C9H12O/c1-2-9-5-3-8(4-6-9)10-7-9/h1,8H,3-7H2
chave InChI
UNRNQCGEERKPOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081251
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27081251
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)