Documentos Principais
ENAH942F2E55
Enamine
1H,2H,3H-pyrido[1,2-c]pyrimidine-1,3-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
pf
200-201
Iupac Name
1H-pyrido[1,2-c]pyrimidine-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-7-5-6-3-1-2-4-10(6)8(12)9-7/h1-5H,(H,9,11,12)
chave InChI
NMVFPAXKGOERKD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538748
Melting Point
200-201
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7538748
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)