Documentos Principais
ENAH942F2E09
Enamine
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutane-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
291.04
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C4H4BrF5O2S/c5-4(8,9)3(6,7)1-2-13(10,11)12/h1-2H2
chave InChI
LNELDHMGNJFRQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862887
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26862887