Documentos Principais
ENAH942F2DCB
Enamine
(3R)-pyrrolidin-3-yl acetate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(R)-pyrrolidin-3-yl acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-5(8)9-6-2-3-7-4-6;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
chave InChI
PFYOOYCOQZYSJW-FYZOBXCZSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869755
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869755
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)