Documentos Principais
ENAH942F2D6D
Enamine
tricyclo[4.4.0.0,3,8]decan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.71
Número MDL:
Iupac Name
tricyclo[4.4.0.0(3,8)]decan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N.ClH/c11-10-8-3-1-6-5-7(8)2-4-9(6)10;/h6-10H,1-5,11H2;1H
chave InChI
LJDMNDBJEWXWMU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26872449
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26872449
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)