Documentos Principais
ENAH942F2D1A
Enamine
1-(trifluoromethyl)spiro[2.3]hexan-5-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.13
Número MDL:
Iupac Name
1-(trifluoromethyl)spiro[2.3]hexan-5-one
Inchi Code
1S/C7H7F3O/c8-7(9,10)5-3-6(5)1-4(11)2-6/h5H,1-3H2
chave InChI
PDEUCZSAQGCTJG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23013487
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)