Documentos Principais
ENAH942F2B98
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(2-hydroxypyridin-3-yl)ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.11
Número MDL:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-hydroxypyridin-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5(12)4-2-1-3-11-6(4)13/h1-3H,(H,11,13)
chave InChI
HYESSKQCQMMNAM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26870847
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26870847
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)