Documentos Principais
ENAH942F2ADC
Enamine
3,4-dibromopyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
280.9
Número MDL:
Iupac Name
3,4-dibromopicolinic acid
Inchi Code
1S/C6H3Br2NO2/c7-3-1-2-9-5(4(3)8)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
chave InChI
BZHGPAJLEIBKSU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20937570
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-20937570
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)