Documentos Principais
ENAH942F2ACB
Enamine
6-bromo-2-chloro-4-methylquinazoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.52
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-4-methylquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2/c1-5-7-4-6(10)2-3-8(7)13-9(11)12-5/h2-4H,1H3
chave InChI
RBCVTTGAFBHALI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3235823
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3235823
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)