Documentos Principais
ENAH942F293C
Enamine
2-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
280.04
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-iodo-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6FIO2/c1-12-8-3-6(9)5(4-11)2-7(8)10/h2-4H,1H3
chave InChI
WVMFALARVZUXGO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22945330
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22945330
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)